Print…
1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4''-(1,2-Ethanediyl)bis(4'-methyl-2,2'-bipyridine)
B3973-200MG B3973-1G
TCIAB3973-200MGEA 58 EUR
TCIAB3973-200MG TCIAB3973-1G
1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane ≥96.0% (por GC)
1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane
Fórmula: C₂₄H₂₂N₄
Peso Molecular: 366.47 g/mol
Número CAS: 96897-04-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C