Print…
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
B3971-5G B3971-25G
TCIAB3971-5GEA 24 EUR
TCIAB3971-5G TCIAB3971-25G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 75°C
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00216581
Número CAS: 86953-79-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %