Print…
Tricloreto de boro ∼13% ∼1.0 mol/L em p-xileno
Fornecedor: TCI
Perigo
B3968-100ML B3968-25ML
TCIAB3968-100MLEA 69 EUR
TCIAB3968-100ML TCIAB3968-25ML
Tricloreto de boro ∼13% ∼1.0 mol/L em p-xileno
Tricloreto de boro
Fórmula: BCl₃
Ponto de Inflamação: 29°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01348
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 12.5 to 14.5 w/w%