Print…
Tricloreto de boro ∼16% ∼1.0 mol/L em heptano
Fornecedor: TCI
Perigo
B3967-100ML B3967-25ML
TCIAB3967-100MLEA 72 EUR
TCIAB3967-100ML TCIAB3967-25ML
Tricloreto de boro ∼16% ∼1.0 mol/L em heptano
Tricloreto de boro
Fórmula: BCl₃
Ponto de Inflamação: 2°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01348
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 15.0 to 17.0 w/w%