Print…
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine, 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridyl
B3966-1G B3966-5G
TCIAB3966-1GEA 90 EUR
TCIAB3966-1G TCIAB3966-5G
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 340°C
Número MDL : MFCD13194839
Número CAS: 103505-54-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19fdae6e32062c31fdb5fed4c77a747efebe7169&vid=6eff8e5ba611139b016d02d2b5344e838ee89305&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %