Print…
1-Boc-4-cyanopiperidine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
B3962-1G B3962-5G
TCIAB3962-1GEA 43 EUR
TCIAB3962-1G TCIAB3962-5G
1-Boc-4-cyanopiperidine ≥97.0% (por GC)
1-Boc-4-cyanopiperidine
Fórmula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861223
Número CAS: 91419-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C