Print…
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct aduto ≥94.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3960-1G B3960-5G
TCIAB3960-1GEA 25 EUR
TCIAB3960-1G TCIAB3960-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct aduto ≥94.0% (por análise titulométrica)
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Fórmula: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22377802
Número CAS: 119752-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad407288f27f9bb7715c81410c9a664112708a7&vid=7ad407288f27f9bb7715c81410c9a664112708a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric back titration) min. 94.0 %