Print…
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Bromoethyl)diphenylsulphonium Triflate
B3958-1G B3958-5G
TCIAB3958-1GEA 46 EUR
TCIAB3958-1G TCIAB3958-5G
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
Número MDL : MFCD12546049
Número CAS: 247129-85-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C