Print…
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Pyrene-2,7-diboronic acid, pinacol ester
B3956-1G B3956-5G
TCIAB3956-1GEA 188 EUR
TCIAB3956-1G TCIAB3956-5G
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene ≥97.0% (por GC)
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene
Fórmula: C₂₈H₃₂B₂O₄
Peso Molecular: 454.18 g/mol
Número MDL : MFCD15143601
Número CAS: 688756-58-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %