Print…
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-bromobenzaldehyde
B3948-1G B3948-5G
TCIAB3948-1GEA 20 EUR
TCIAB3948-1G TCIAB3948-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrClO
Número MDL : MFCD08741413
Número CAS: 158435-41-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C