Print…
2-Bromophenethylamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
B3938-5G B3938-25G
TCIAB3938-5GEA 81 EUR
TCIAB3938-5G TCIAB3938-25G
2-Bromophenethylamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Bromophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 85°C
Número MDL : MFCD01529874
Número CAS: 65185-58-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %