Print…
4-tert-Butyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-tert-Butyl N-Boc-L-aspartate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, N-Boc-L-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, Boc-Asp(OtBu)-OH
B3935-5G B3935-1G
TCIAB3935-5GEA 122 EUR
TCIAB3935-5G TCIAB3935-1G
4-tert-Butyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-tert-Butyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Fórmula: C₁₃H₂₃NO₆
Peso Molecular: 289.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00076912
Número CAS: 1676-90-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +1.5 to +2.5 deg (c=1、MeOH)