Print…
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3929-1G B3929-5G
TCIAB3929-1GEA 32 EUR
TCIAB3929-1G TCIAB3929-5G
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Número MDL : MFCD00665763
Número CAS: 161957-56-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C