Print…
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol, 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene
B3926-1G B3926-5G
TCIAB3926-1GEA 24 EUR
TCIAB3926-1G TCIAB3926-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso Molecular: 237.99 g/mol
Número MDL : MFCD00042184
Número CAS: 167415-27-2
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C