Print…
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3920-1G B3920-5G
TCIAB3920-1GEA 88 EUR
TCIAB3920-1G TCIAB3920-5G
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Fórmula: C₇H₅N₃O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00239420
Número CAS: 72773-04-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C