Print…
2-Bromo-4-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3918-1G B3918-5G
TCIAB3918-1GEA 40 EUR
TCIAB3918-1G TCIAB3918-5G
2-Bromo-4-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Número MDL : MFCD06656567
Número CAS: 5847-59-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C