Print…
O-tert-Butyl-L-serine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Ser(tBu)-OH
B3917-5G B3917-1G
TCIAB3917-5GEA 135 EUR
TCIAB3917-5G TCIAB3917-1G
O-tert-Butyl-L-serine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
O-tert-Butyl-L-serine
Fórmula: C₇H₁₅NO₃
Peso Molecular: 161.20 g/mol
Ponto de Fusão: 226°C
Número MDL : MFCD00066088
Número CAS: 18822-58-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=1, H2O)