Print…
Bromomethyl acetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3907-1G B3907-5G
TCIAB3907-1GEA 46 EUR
TCIAB3907-1G TCIAB3907-5G
Bromomethyl acetate ≥95.0% (por GC)
Bromomethyl acetate
Fórmula: H₃CCOOCH₂Br
Ponto de ebulição: 134°C
Ponto de Inflamação: 57°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000170
Número CAS: 590-97-6
EINECS: 209-696-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %