Print…
4-Benzyl-N-carbobenzoxy-L-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B3903-25G B3903-5G
TCIAB3903-25GEA 89 EUR
TCIAB3903-25G TCIAB3903-5G
4-Benzyl-N-carbobenzoxy-L-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Benzyl-N-carbobenzoxy-L-aspartate
Fórmula: C₁₉H₁₉NO₆
Número MDL : MFCD00037820
Número CAS: 3479-47-8
EINECS: 222-456-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (C=1、AcOH)