Print…
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2',2'',2'''-(((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, BAPTA
B3895-100MG B3895-1G
TCIAB3895-100MGEA 16 EUR
TCIAB3895-100MG TCIAB3895-1G
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥97.0% (por HPLC)
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Fórmula: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
Peso Molecular: 476.44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036255
Número CAS: 85233-19-8
Merck Index: 14,00957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=023e0dcb1ca022216fea55def09273198b2e4072&vid=023e0dcb1ca022216fea55def09273198b2e4072&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Chelometric back titration) min. 90.0 %