Print…
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3894-5G B3894-25G
TCIAB3894-5GEA 21 EUR
TCIAB3894-5G TCIAB3894-25G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₁₅H₁₃Br
Peso Molecular: 273.17 g/mol
Ponto de ebulição: 190°C
Número MDL : MFCD09261272
Número CAS: 28320-31-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C