Print…
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-Asp(OBzl)-OH, 4-Benzyl N-Fmoc-L-aspartate, N-Fmoc-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester
B3887-25G B3887-5G
TCIAB3887-25GEA 205 EUR
TCIAB3887-25G TCIAB3887-5G
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate
Fórmula: C₂₆H₂₃NO₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065630
Número CAS: 86060-84-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -22.0 deg (C=1, DMF)