Print…
Isopropyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W515604-1KG W515604-9KG W515604-SAMPLE
SIALW515604-1KGEA 131 EUR
SIALW515604-1KG SIALW515604-9KG SIALW515604-SAMPLE
Isopropyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl palmitate
Fórmula: C₁₉H₃₈O₂
Ponto de ebulição: 160 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 13,5 °C
Densidade: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008993
Número CAS: 142-91-6
EINECS: 205-571-1