Print…
2-Bromo-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3879-1G B3879-5G
TCIAB3879-1GEA 23 EUR
TCIAB3879-1G TCIAB3879-5G
2-Bromo-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00045797
Número CAS: 7697-27-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C