Print…
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3873-1G B3873-5G
TCIAB3873-1GEA 30 EUR
TCIAB3873-1G TCIAB3873-5G
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179019
Número CAS: 137076-22-3
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 32.0 to 37.0 deg-C