Print…
1,3-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Bis(mercaptomethyl)benzene, alpha,alpha'-Dimercapto-m-xylene
B3854-1G B3854-5G
TCIAB3854-1GEA 53 EUR
TCIAB3854-1G TCIAB3854-5G
1,3-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (por GC)
1,3-Benzenedimethanethiol
Fórmula: C₈H₁₀S₂
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD00012311
Número CAS: 41563-69-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %