Print…
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3849-5G B3849-25G
TCIAB3849-5GEA 177 EUR
TCIAB3849-5G TCIAB3849-25G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Fórmula: C₉H₁₂BrN
Ponto de ebulição: 173°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015476
Número CAS: 82842-52-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C