(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
B3839-1G
B3839-5G
TCIAB3839-1GEA
16
EUR
TCIAB3839-1G
TCIAB3839-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid ≥98.0% (por HPLC)
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid
Fórmula:
C₁₃H₂₃NO₄ Ponto de Fusão: 83°C |
Número MDL :
MFCD00133638 Número CAS: 109183-71-3 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +9.0 to +12.0 deg (C=1, MeOH) |