Print…
(R)-(+)-Butylene oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B3832-25ML B3832-5ML
TCIAB3832-25MLEA 314 EUR
TCIAB3832-25ML TCIAB3832-5ML
(R)-(+)-Butylene oxide ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-Butylene oxide
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 63°C
Ponto de Inflamação: -22°C
Número MDL : MFCD02683444
Número CAS: 3760-95-0
UN: 3022
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (neat)