Print…
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3829-1G B3829-5G
TCIAB3829-1GEA 38 EUR
TCIAB3829-1G TCIAB3829-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂S
Peso Molecular: 249.0851 g/mol
Ponto de Fusão: 177°C
Número MDL : MFCD00238866
Número CAS: 50593-92-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %