Print…
Bentazon ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3825-1G B3825-5G
TCIAB3825-1GEA 79 EUR
TCIAB3825-1G TCIAB3825-5G
Bentazon ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Bentazon
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₃S
Número MDL : MFCD00078640
Número CAS: 25057-89-0
EINECS: 246-585-8
Merck Index: 14,01053
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C