Print…
(Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: HBPipU
B3816-5G B3816-1G
TCIAB3816-5GEA 140 EUR
TCIAB3816-5G TCIAB3816-1G
(Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC)
(Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₇H₂₄F₆N₅OP
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191769
Número CAS: 190849-64-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.5 to 15.5 %