Print…
tert-Butyl-3-butenoate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl vinylacetate, tert-Butyl 3-butenoate
B3811-5G B3811-25G
TCIAB3811-5GEA 67 EUR
TCIAB3811-5G TCIAB3811-25G
tert-Butyl-3-butenoate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-3-butenoate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de Inflamação: 31°C
Número MDL : MFCD06411714
Número CAS: 14036-55-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %