Print…
1-Boc-3-oxopiperazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
B3804-1G B3804-5G
TCIAB3804-1GEA 22 EUR
TCIAB3804-1G TCIAB3804-5G
1-Boc-3-oxopiperazine ≥98.0% (por GC)
1-Boc-3-oxopiperazine
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₃
Número MDL : MFCD02181069
Número CAS: 76003-29-7
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 164.0 deg-C