Print…
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B3793-1G B3793-5G
TCIAB3793-1GEA 68 EUR
TCIAB3793-1G TCIAB3793-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0% (por GC)
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Fórmula: C₁₀H₄O₂S₂
Ponto de Fusão: 260°C
Número MDL : MFCD01927240
Número CAS: 32281-36-0
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %