Isopropyl palmitate tech. 85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
L04276.AK
L04276.AU
L04276.0F
L04276.AKEA
31.8
EUR
L04276.AK
L04276.AU
L04276.0F
Isopropyl palmitate tech. 85%, Grau técnico
Isopropyl palmitate
Purity: 85%
CAS No.: 142-91-6
Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 298.51
Flash Point: 183°(361°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 160°/2mm
Beilstein Reference: 1786567
MDL No.: MFCD00008993
Fórmula:
C₁₉H₃₈O₂ Ponto de ebulição: 160 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 11…13 °C Densidade: 0,852 Ponto de Inflamação: 183 °C (361 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008993 Número CAS: 142-91-6 EINECS: 205-571-1 |