Print…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
B3787-25G B3787-5G
TCIAB3787-25GEA 131 EUR
TCIAB3787-25G TCIAB3787-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Número MDL : MFCD03094733
Número CAS: 116574-71-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C