Benzil 4-hydroxibenzoato ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl Parahydroxybenzoate
B3768-5G
B3768-25G
TCIAB3768-5GEA
22
EUR
TCIAB3768-5G
TCIAB3768-25G
Benzil 4-hydroxibenzoato ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Benzil 4-hydroxibenzoato
Fórmula:
C₁₄H₁₂O₃ Peso Molecular: 228.25 g/mol |
Número MDL :
MFCD00016471 Número CAS: 94-18-8 EINECS: 202-311-9 UN: 3077 ADR: 9 III |
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 114.0 deg-C |
Protein impurity test (SDS-PAGE) | to pass test |