Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Boc-L-tert-leucine, Boc-Tle-OH, (S)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid
B3754-5G B3754-25G
TCIAB3754-5GEA 65 EUR
TCIAB3754-5G TCIAB3754-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₄
Peso Molecular: 231.29 g/mol
Número MDL : MFCD00065574
Número CAS: 62965-35-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (C=1、AcOH)