Print…
Benzydamine hydrochloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzydamine HCl, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole Hydrochloride, 3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
B3751-5G B3751-25G
TCIAB3751-5GEA 37 EUR
TCIAB3751-5G TCIAB3751-25G
Benzydamine hydrochloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzydamine hydrochloride
Fórmula: C₁₉H₂₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00078957
Número CAS: 132-69-4
EINECS: 205-076-0
Merck Index: 14,01122
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C