Print…
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
B3744-5G B3744-25G
TCIAB3744-5GEA 46 EUR
TCIAB3744-5G TCIAB3744-25G
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Peso Molecular: 206.47 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Número MDL : MFCD03095093
Número CAS: 29241-60-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C