Print…
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, N-Boc-2,5-dihydropyrrole, N-BOC-3-Pyrroline
B3735-5G B3735-25G
TCIAB3735-5GEA 71 EUR
TCIAB3735-5G TCIAB3735-25G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₅NO₂
Peso Molecular: 169.224 g/mol
Ponto de ebulição: 75°C
Número MDL : MFCD01863512
Número CAS: 73286-70-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C