Print…
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine
B3732-1G B3732-5G
TCIAB3732-1GEA 176 EUR
TCIAB3732-1G TCIAB3732-5G
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₁BrN₂
Peso Molecular: 263.14 g/mol
Número MDL : MFCD11042495
Número CAS: 850413-36-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C