Print…
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline, 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
B3714-1G B3714-5G
TCIAB3714-1GEA 31 EUR
TCIAB3714-1G TCIAB3714-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol ≥98.0% (por GC)
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Fórmula: C₁₁H₅F₆NO
Número MDL : MFCD00075091
Número CAS: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C