Print…
3-Bromocatechol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromobenzene-1,2-diol, 1-Bromo-2,3-dihydroxybenzene
B3710-1G B3710-5G
TCIAB3710-1GEA 221 EUR
TCIAB3710-1G TCIAB3710-5G
3-Bromocatechol ≥98.0% (por GC)
3-Bromocatechol
Fórmula: C₆H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 120°C
Número MDL : MFCD00869768
Número CAS: 14381-51-2
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C