(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
tert-Butyl 2-[(4R,6R)-6-(2-Aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate, 2-[(4R,6R)-6-(2-Aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid tert-Butyl ester
B3702-1G
B3702-5G
TCIAB3702-1GEA
28
EUR
TCIAB3702-1G
TCIAB3702-5G
(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (por GC)
(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Fórmula:
C₁₄H₂₇NO₄ |
Número MDL :
MFCD07369252 Número CAS: 125995-13-3 |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +13.0 to +16.0 deg (C=1, CHCl3) |