Print…
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Boc-Homopro-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pipecolic Acid, Boc-HomoPro-OH, 1-Boc-L-pipecolic Acid, (S)-1-Boc-2-piperidinecarboxylic Acid, Boc-Pip-OH, (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
B3700-1G B3700-5G
TCIAB3700-1GEA 20 EUR
TCIAB3700-1G TCIAB3700-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Número MDL : MFCD00151904
Número CAS: 26250-84-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -48.0 deg (C=1, MeOH)