Print…
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B3698-5G B3698-25G
TCIAB3698-5GEA 60 EUR
TCIAB3698-5G TCIAB3698-25G
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃BrClFO₂S
Número MDL : MFCD01090993
Número CAS: 216159-03-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C