Print…
5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Methyl Ester Hydrochloride, H-Glu(OtBu)-OMe·HCl, H-Glu(OtBu)-OMe.HCl
B3670-1G B3670-5G
TCIAB3670-1GEA 38 EUR
TCIAB3670-1G TCIAB3670-5G
5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153438
Número CAS: 6234-01-1
EINECS: 228-348-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +28.0 deg (C=1, MeOH)