Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Boc-4-nitro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NO2)-OH, Boc-D-Phe(4-NO₂)-OH
B3668-1G B3668-5G
TCIAB3668-1GEA 40 EUR
TCIAB3668-1G TCIAB3668-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂O₆
Ponto de Fusão: 115°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00069880
Número CAS: 61280-75-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=1, MeOH)